456373
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
97%
Sinônimo(s):
2,5-Dibromo-3-hex-1-ylthiophene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
densidade
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C10H14Br2S/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(11)13-10(8)12/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.