Documentos Principais
561061
Sigma-Aldrich
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)phenylmagnesium bromide, 4-N,N-Dimethylaminophenylmagnesium bromide, Bromo(4-(dimethylamino)phenyl)magnesium, Bromo[4-(dimethylamino)phenyl]magnesium
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.982,00
R$ 1.982,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.982,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NC6H4MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
224.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.982,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.951 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H10N.BrH.Mg/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)