Ensaio
97%
forma
solid
pb
264 °C (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
chave InChI
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3