Documentos Principais
710318
Sigma-Aldrich
Cyclobutylzinc bromide
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Cyclobutylzinc(II) bromide
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 3.162,00
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 3.162,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BrZn
Peso molecular:
200.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.162,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.984 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)