Documentos Principais
497606
Sigma-Aldrich
1-Adamantylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromotricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylzinc
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.423,00
R$ 1.423,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.423,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15BrZn
Número CAS:
Peso molecular:
280.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.423,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.97 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h7-9H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-;;
chave InChI
PUGQCSQHCXILTB-IQJVJNHNSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)