Documentos Principais
1.67206
Supelco
Bottle adapter (PTFE), S40 (bottle thread) to GL45 (outer thread)
Sinônimo(s):
PTFE Bottle Connector S40 to GL45
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NB.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Special S40 bottle adapters made of PTFE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S40 inner thread and GL45 outer thread.