Documentos Principais
498041
Sigma-Aldrich
Cyclopentylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo(cyclopentyl)zinc, Bromocyclopentylzinc
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.227,00
R$ 1.227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.227,00
About This Item
Fórmula linear:
C5H9ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
214.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.227,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.955 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Zn/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
GOPYCBPMCCJYSN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cyclopentylzinc bromide is an organozinc reagent that can be used in:
  • The synthesis of polyfunctional indoles by reacting with various aryldiazonium salts via Fischer indole synthesis.[1]
  • Negishi cross-coupling reactions with various haloarenes in presence of Pd-complex catalyst.[2]
  • The preparation of aryl alkyl ketones by alkylation of aryl N-methyl-N-tosyl or N-benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl) amide derivatives in the presence of Ni catalyst and imidazolidinylidene ligand.[3]
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
CPhos 98%
Sigma-Aldrich
759171
CPhos
Nickel-catalyzed alkylation of amide derivatives
Simmons BJ, et al.
ACS Catalysis, 6(5), 3176-3179 (2016)
Efficient preparation of polyfunctional indoles via a zinc organometallic variation of the Fischer indole synthesis
Zhang Z-G, et al.
Synthesis, 2011(01), 23-29 (2011)
Mild Negishi cross-coupling reactions catalyzed by acenaphthoimidazolylidene palladium complexes at low catalyst loadings
Liu Z, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(15), 7436-7444 (2013)