Documentos
703133
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2, d6 sulfoxide
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2D6OS
Peso molecular:
86.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191600
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
forma
liquid
pb
189 °C
densidade
1.212 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C