Documentos
296147
Sigma-Aldrich
Dimetilsulfóxido-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Dimetilsulfóxido hexadeuterado
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.9 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
contém
0.03 % (v/v) TMS
Lim. expl.
42 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
20.2 °C (lit.)
densidade
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dimetilsulfóxido-d6 é um solvente de RMN deuterado que é útil para pesquisa e análises baseadas em RMN.
Aplicação
  • Estimativa das constantes de dissociação (pKa′s) de oximas de deslocamentos químicos de prótons na solução de dimetilsulfóxido: Esta pesquisa utiliza dimetilsulfóxido-d₆ (DMSO-d₆) para determinar os valores de pKa da oxima, demonstrando seu papel crucial no aprimoramento da exatidão da espectroscopia de NMR de prótons para análise química e pesquisa em contextos farmacêuticos (Kurtz AP, D′Silva TD, 1987).
  • Estudos de ressonância magnética nuclear de prótons sobre metil-tiohidantoínas, tiohidantoínas e hidantoínas de aminoácidos: DMSO-d₆ é amplamente empregado para investigar a estrutura e o comportamento de vários derivados hidantoínicos na pesquisa de aminoácidos, provando ser essencial para a compreensão de estruturas e funções proteicas, com implicações para as indústrias acadêmica e farmacêutica (Suzuki T, Tomioka T, Tuzimura K, 1977).
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Metanol-d4 ≥99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
611646
Metanol-d4
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Diode laser measurements of CD3 quantum yields and internal energy for the dissociation of dimethyl sulfoxide-d6.
Rudolph RN, et al.
J. Chem. Phys. , 106(4), 1346-1352 (1997)
Priya P Netalkar et al.
European journal of medicinal chemistry, 79, 47-56 (2014-04-12)
Air and moisture stable coordination compounds of late first row transition metals, viz. Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II), with a newly designed ligand, 2-(2-benzo[d]thiazol-2-yl)hydrazono)propan-1-ol (LH), were prepared and successfully characterized using various spectro-analytical techniques. The molecular structures of the ligand
Barbara Parrino et al.
European journal of medicinal chemistry, 94, 367-377 (2015-03-18)
Three new ring systems, pyrido[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]quinoxalines, pyrido[3',2':3,4]pyrrolo[1,2-a]quinoxalines and pyrido[2',3':5,6]pyrazino[2,1-a]isoindoles, were synthesized through an aza-substitution on the already active isoindolo-quinoxaline system and in particular in the position 7 or 4 of the isoindole moiety and in position 5 of the quinoxaline portion.
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
A espectroscopia por RMN é uma técnica analítica para determinar a estrutura molecular, a composição química e a pureza. A RMN detecta a energia absorvida devido aos estados de rotação (spin) nuclear na presença de um forte campo magnético.