Documentos Principais
681970
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Carboxy-5-hydroxy-4-pyrone, Comenic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4O5
Número CAS:
Peso molecular:
156.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
284-294 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ether
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
chave InChI
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block for an intramolecular olefin-α-pyrone cycloaddition providing the colchicine ring skeleton.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)