H43415
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
98%
Sinônimo(s):
3,5-Dihydroxysorbic acid δ-lactone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
188-190 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
chave InChI
NSYSSMYQPLSPOD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3