463159
2H-Pyran-2-one
90%
Sinônimo(s):
α-Pyrone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
102-103 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC=CC=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
chave InChI
ZPSJGADGUYYRKE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)