Documentos Principais
754315
Sigma-Aldrich
Pyrimidine-2-carboxylic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 424,00
R$ 424,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 424,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 424,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
182-185 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ncccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H,8,9)
chave InChI
ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)