123080
2-Amino-4-methylpyridine
99%
Sinônimo(s):
2-Amino-4-picoline
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
p.e.
230 °C (lit.)
pf
96-99 °C (lit.)
solubilidade
DMF: freely soluble
H2O: freely soluble
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
coal tar bases: freely soluble
lower alcohols: freely soluble
petroleum ether: slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
rat ... Nos1(24598)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?