Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5508 (lit.)
pb
72-75 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CSCN1
InChI
1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
chave InChI
OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup