Documentos Principais
679038
Sigma-Aldrich
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
96%
Sinônimo(s):
Perfluoropinacol
About This Item
Fórmula linear:
[(CF3)2C(OH)]2
Número CAS:
Peso molecular:
334.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
p.e.
129 °C/760 mmHg
pf
20-24 °C
densidade
1.870 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2F12O2/c7-3(8,9)1(19,4(10,11)12)2(20,5(13,14)15)6(16,17)18/h19-20H
chave InChI
GKDCWKGUOZVDFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)