Documentos Principais
406422
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
98%
Sinônimo(s):
1,6-Dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1H ,1H ,6H ,6H -Perfluorohexane-1,6-diol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 418,00
R$ 418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 418,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2(CF2)4CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
262.10
Beilstein:
1784039
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
100 °C/3 mmHg (lit.)
pf
66-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
chave InChI
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)