428841
Martin Sulfurane Dehydrating agent
technical grade
Sinônimo(s):
Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulfur, Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzyloxy]diphenylsulfur
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pf
106-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
InChI
1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
chave InChI
RMIBJVUYNZSLSD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3