Documentos Principais
673463
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Cyano-4-methylpyridine, 4-Methyl-2-cyanopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
83-87 °C
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-2-3-9-7(4-6)5-8/h2-4H,1H3
chave InChI
LQAWSWUFSHYCHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with