Documentos Principais
724939
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminoethyl)pyridine
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 809,00
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 809,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.528
densidade
1.002 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)c1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-4-2-3-5-9-7/h2-6H,8H2,1H3
chave InChI
PDNHLCRMUIGNBV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
173.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
78.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)