460621
4-Methoxypyridine
97%
Sinônimo(s):
γ-Methoxypyridine
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)