P62402
4-Pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
Isonicotinaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
pb
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
chave InChI
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- ʅ,β-Unsaturated amides by coupling with N,N-disubstituted formamides.
- meso-Substituted A3-corroles.
- N-(4-pyridylmethyl)-L-valine as a ligand to construct zinc metal–organic frameworks (Zn-MOFs).
- 4′-Pyridyl terpyridines, with potential application as anticancer and antimicrobial agents.
- 4-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone, as a corrosion inhibitor for mild steel.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
172.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
77.8 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter