Documentos Principais
661120
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrF3N
Número CAS:
Peso molecular:
225.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
44-48 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
chave InChI
GSKMWMFOQQBVMI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of a Refomatsky reagent.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
[Pd(OAc)2]3 reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
205869
[Pd(OAc)2]3
[Pd(OAc)2]3 Umicore, 46.6-49.5% palladium (Pd) basis
Sigma-Aldrich
683124
[Pd(OAc)2]3
Tetrahedron Letters, 45, 7395-7395 (2004)
Ben Yiu-Wing Wong et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(42), 15095-15106 (2016-09-07)
A series of air-stable spiro-fused ladder-type boron(III) compounds has been designed, synthesized, and the electrochemistry and photophysical behavior have been characterized. By simply varying the substituents on the pyridine ring and extending the π-conjugation of the spiro framework, the emission