Documentos
661139
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3BrF3N
Número CAS:
Peso molecular:
225.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.478
pb
84-85 °C/14 mmHg
densidade
1.827 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
chave InChI
WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Regioselective deprotonation at C-3 with LDA followed by trapping with carbon dioxide provides the correspondin nicotinic acid.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
73 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis, 1619-1619 (2004)