Documentos
366137
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClF3N
Número CAS:
Peso molecular:
181.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
chave InChI
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine is a chloro(trifluoromethyl) pyridine.
Aplicação
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine may be employed as model substrate to investigate the regioexhaustive functionalization.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Three chloro (trifluoromethyl) pyridines as model substrates for regioexhaustive functionalization.
Cottet F and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 3793-3798 (2004)