367877
Potassium carbonate
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dipotassium carbonate
Ensaio
99.995% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
Impurezas
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
891 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 138 g/L at 20 °C (completely)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- production of soaps and glasses
- drying agent for organic based compounds like ketones, alcohols, and amines
- buffering agent to produce wine
- ingredient in welding and other coatings
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)