Documentos
683124
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
Umicore, 46.6-49.5% palladium (Pd) basis
Sinônimo(s):
Pd(OAc)2
About This Item
Fórmula linear:
Pd(OCOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
224.51
Beilstein:
6086766
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
concentração
46.6-49.5% Pd
pf
216.3-223.7 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2