Documentos Principais
660345
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
70-74 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-1-2-11-5(10)3-4/h1-3H,(H2,10,11)
chave InChI
RWGBXAQMUBGGKQ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)