Documentos Principais
553719
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
63-67 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
chave InChI
RBCARPJOEUEZLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Amino-3-bromopyridine may be used to synthesize:
  • 2-acylamido-3-bromopyridines[1]
  • 2-anilino-3-bromopyridine[2]
  • 3-[(2-methoxyphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine[3]
  • 3-[(4-methoxyphenyl)ethynyl]pyridin-2-amine[3]
  • N-(bromopyridyl)amidines[4]
  • carbolines via palladium catalyzed arylation followed by palladium catalyzed amination reaction[2]
  • 2-amino-3-cyanopyridine via palladium catalyzed cyanation reaction with potassium ferro-cyanide in the presence of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene [DBU][5]
  • nitro-substituted N,N′-dipyridinylamines via palladium catalyzed coupling reaction with 2-chloro-3-nitropyridine in the presence of Xantphos ligand[6]
  • 2-amino-3-iodopyridine via reaction with sodium iodide in the presence of copper(I)iodide and trans-N,N′-dimethylcyclohexane-1,2-diamine[7]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
"Syntheses of pyrido [1, 2-a][1, 3, 5] triazin-4-one C-deoxyribonucleosides"
Oda H, et al.
Tetrahedron, 64(45), 11021-11029 (2007)
Novel synthetic strategy of carbolines via palladium-catalyzed amination and arylation reaction.
Iwaki T, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 11, 1505-1510 (1999)
"Smiles Rearrangement as a Tool for the Preparation of Dihydrodipyridopyrazines"
Patriciu I-O, et al.
Organic Letters, 11(23), 5502-5505 (2009)
Phosphonylation of 2-Amino-and 2-Amido-3-bromopyridines and 2-Amino-3-chloroquinoxalines with Triethyl Phosphite.
Adam M, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 27, 4655-4665 (2009)
Synthesis of pyridopyrimidines by palladium-catalyzed isocyanide insertion.
Este'vez V, et al.
ACS Catalysis, 4(1), 40-43 (2013)