Documentos Principais
707341
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-fluoropyridine
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 624,00
R$ 624,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 624,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5FN2
Número CAS:
Peso molecular:
112.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 624,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
41-45 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncccc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
chave InChI
WWEINXQNCAWBPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)