Documentos Principais
A75706
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-methylpyridine
98%
Sinônimo(s):
6-Amino-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
107048
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
208-209 °C (lit.)
pf
40-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
QUXLCYFNVNNRBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Vidya V M et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 245, 118940-118940 (2020-09-27)
The synthesis of five D-n-A type star-shaped octupolar molecules is presented in the current work. The exploration of the potential applicability of molecules under study in organic optoelectronics as electron or hole transporting materials is carried out by DFT methods.
Mohanad Darawsheh et al.
European journal of medicinal chemistry, 82, 152-163 (2014-06-07)
Starting from the precursor [Zinc Valproate complex] (1), new mixed ligand zinc(II) complexes of valproic acid and nitrogen-based ligands, formulating as, [Zn(valp)22,9-dmphen] (2), [Zn2(valp)4(quin)2] (3), [Zn(valp)2(2-ampy)2] (4), and [Zn(valp)2(2-ampic)2] (5) (valp = valproate, 2,9-dmphen = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, quin = quinoline, 2-ampy