Documentos Principais
765880
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-2-trifluoromethylpyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-amine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 696,00
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 696,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F3N2
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 696,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-62 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H,(H2,10,11)
chave InChI
LYNBZRJTRHTSKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)