Documentos Principais
241628
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
97%
Sinônimo(s):
Dichlorotriethylene dioxide, Tri(ethylene glycol) dichloride, ‘Triglycol dichloride’
Selecione um tamanho
100 G
R$ 495,00
500 G
R$ 1.640,00
R$ 495,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 495,00
500 G
R$ 1.640,00
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
187.06
Beilstein:
506177
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 495,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
235 °C (lit.)
densidade
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
chave InChI
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane was used in the synthesis of 1,1′-[1,2-ethanediylbis(oxy-1,2-ethanediyl)]bis[3-methyl-1H-imidazolium-1-yl] chloride[1].
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mercury (II) partitioning from aqueous solutions with a new, hydrophobic ethylene-glycol functionalized bis-imidazolium ionic liquid.
Green Chemistry, 5(2), 129-135 (2003)