Documentos Principais
590029
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(methoxymethoxy)ethane
98%
Sinônimo(s):
2-Bromoethyl methoxymethyl ether
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.093,00
R$ 1.093,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.093,00
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2OCH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
169.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.093,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
116-117 °C (lit.)
densidade
1.448 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCOCCBr
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4-7-3-2-5/h2-4H2,1H3
chave InChI
HRKGXDSPQAOGBB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
148.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)