238155
2-Bromoethyl methyl ether
Sinônimo(s):
1-Bromo-2-methoxyethane
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
40-41 °C/66 mmHg (lit.)
solubilidade
water: soluble 14.4 g/L at 25 °C
densidade
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup