Documentos Principais
637963
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
Bromo(3,7-dimethyloctyl)magnesium
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 3.033,00
R$ 3.033,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 3.033,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H21BrMg
Número CAS:
Peso molecular:
245.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.033,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in diethyl ether
densidade
0.856 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3;;/h9-10H,1,5-8H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
CZIGPVDHJSGGIU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Evaluating how cationic lipid affects mRNA-LNP physical properties and biodistribution: This study describes the synthesis process where 3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide was used as a reagent in the preparation of a lipid component for lipid nanoparticles (LNPs), which are crucial in mRNA delivery systems (Gueguen et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)