Documentos
220892
Sigma-Aldrich
1,4-Butanodiol diglicidil éter
≥95%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
115238
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
~10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
266 °C (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
chave InChI
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O 1,4-butanodiol diglicidil éter (BDDE) é um líquido viscoso de natureza higroscópica. O BDDE é o composto epóxido homobifuncional mais utilizado. O BDDE pode reagir com aminas, hidroxilas, grupos sulfidrila para produzir aminas secundárias, éter ou ligações tioéter, respectivamente.
Aplicação
BDDE é um agente de ligação cruzada usado
  • para preparar amilose, xilana e hidroxietil-celulose
  • para formar ligações cruzadas de polietilenimina que também funciona como uma camada bloqueadoras de poros em células solares orgânicas
  • para formar ligações cruzadas de ácido hialurônico em hidrogéis
  • para ativar polímeros solúveis de dextrana.
  • Suportes de bis-epóxi que contêm amina ou hidroxila reagem com BDDE para formar partículas que contêm o grupo terminal epóxi para reações de imobilização.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Yasemin Udum et al.
Organic electronics, 15(5), 997-1001 (2014-05-13)
We have developed a hole-blocking layer for bulk-heterojunction solar cells based on cross-linked polyethylenimine (PEI). We tested five different ether-based cross-linkers and found that all of them give comparable solar cell efficiencies. The initial idea that a cross-linked layer is
Wei-Yao Chen et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(16) (2021-08-28)
(1) Background: Obesity is one of the most widespread chronic diseases and increases the risk of several other chronic diseases, especially type 2 diabetes. (2) Methods: Endobarrier is a new medical device what is worn in the small intestines for
Lennart Kenne et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 410-418 (2012-10-10)
Definitions and methods for the quantification of degree of modification and cross-linking in cross-linked hyaluronic acid (HA) hydrogels are outlined. A novel method is presented in which the HA hydrogel is degraded by the enzyme chondroitinase AC and the digest
M M Diogo et al.
Journal of chromatography. A, 849(2), 413-419 (1999-08-24)
The fractionation of Chromobacterium viscosum lipase was performed using a polypropylene glycol-Sepharose gel. The influence of mobile phase composition on the adsorption of lipase on the gel was studied and it was found that the retention of lipase depends on
P B van Wachem et al.
Journal of biomedical materials research, 55(3), 415-423 (2001-03-20)
Calcification limits the long-term durability of xenograft glutaraldehyde (GA)-crosslinked heart valves. Previously, a study in rats showed that epoxy-crosslinked heart valves reduced lymphocyte reactions to the same extent as the GA-crosslinked control and induced a similar foreign-body response and calcification