Documentos Principais
436291
Sigma-Aldrich
Octylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 821,00
800 ML
R$ 3.204,00
R$ 821,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 821,00
800 ML
R$ 3.204,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
217.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 821,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
p.e.
34.6 °C
densidade
0.961 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-31.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Verónica Fernández-Stefanuto et al.
Frontiers in chemistry, 8, 208-208 (2020-04-09)
Surfactants have a great number of applications. Among these chemicals, petroleum sulfonates have been widely used due to their effectiveness in reducing interfacial tension. This is the case of sodium octylnaphthalene sulfonate which is a solid with a very low