630551
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in diethyl ether
densidade
0.863 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)C[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-4-6-7-8(3)5-2;;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- 3-ethyl-N,N-dimethyl-1-(pyridin-2-yl)heptan-1-amine, a pyridyl amine ligand, which is used in the polymerization of olefins.
- Diphenylbis(2-ethylhexyl) germane from diphenylgermanium dichloride by Grignard addition reaction.
- Dichloro (dodecyl) 2-ethylhexylsilane, a key intermediate that is used in the preparation of silafluorene-based copolymers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C - closed cup