Key Documents
434124
Sigma-Aldrich
Poly(4-chlorostyrene)
average Mw ~75,000 by GPC, powder
Sinônimo(s):
p -Chlorostyrene polymer
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH(C6H4Cl)-]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~75,000 by GPC
temperatura de transição
Tg 106 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(C=C)cc1
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3