Documentos Principais
533904
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH2BrCH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
221.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
216-217 °C (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 20 °C
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-10H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
VGSUDZKDSKCYJP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Jinjun Shao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7045-7052 (2012-08-01)
A series of linear and star-shaped pyrazine-containing acene molecules 1a-b, 2a-b and 3 substituted by dicarboximide groups are synthesized via condensation reactions between o-diamine and dione. High electron affinity (up to 4.01 eV) is achieved due to the introduction of