636703
Silicon nitride
nanopowder, <50 nm particle size (spherical), ≥98.5% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5% trace metals basis
forma
nanopowder
área da superfície
103-123 m2/g
tamanho de partícula
<50 nm (spherical)
densidade
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.046 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
chave InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N