fabricante/nome comercial
NIST®
densidade
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
glass & ceramic
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
chave InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- The non-certified values for total nitrogen, oxygen, and carbon are reported on an as-received basis and expressed as mass fraction.
- The period of validity, maintenance of non-certified values, and storage instructions are provided on NIST certificate.
Outras notas
Nitrogen (N), Oxygen (0), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)