776742
Silicon carbide
nanofiber, D <2.5 μm, L/D ≥ 20, 98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Silicon carbide fibers, Silicon carbide nanowhiskers, Silicon carbide whiskers
Ensaio
98% trace metals basis
Formulário
nanofiber
Profundidade
<2.5 μm
pf
2700 °C (lit.)
densidade
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
chave InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.