334103
Silicon nitride
powder, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Trisilicon tetranitride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
tamanho de partícula
<1 μm
densidade
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
chave InChI
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N