Documentos Principais
592994
Sigma-Aldrich
D-Mannose-13C6
98 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
186.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
pf
133 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
D-Glicose-13C6 ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
389374
D-Glicose-13C6