Documentos Principais
279447
Sigma-Aldrich
Malonic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Propanedioic-2-13C acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.692,00
R$ 4.692,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.692,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH2(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
105.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.692,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
chave InChI
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)