Documentos Principais
605492
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HO13CH2[13CH(OH)]413CH2OH
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
pf
167-170 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-CRWJSTOYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
D-Manitol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
D-Manitol
D-Manitol BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M9546
D-Manitol
Sucralose ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
69293
Sucralose
D-Glicose-13C6 ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
389374
D-Glicose-13C6