Documentos Principais
415545
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
169-170 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-ZGYLHYIGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
D-Galactose-1-13C is an isotope analogue of D-galactose.
Aplicação
D-Galactose-1-13C is used to study galactose metabolism.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
D-(+)-Galactose BioXtra, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G6404
D-(+)-Galactose
D-Glicose-13C6 ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
389374
D-Glicose-13C6
C Ning et al.
Pediatric research, 48(2), 211-217 (2000-08-06)
The ability of mice deficient in galactose-1-phosphate uridyltransferase (GALT) to metabolize galactose was determined in animals weaned to a mouse chow diet for a 4-wk period. When given [14C]galactose intraperitoneally, these animals slowly oxidized the sugar, excreting only 5.5% of