Documentos
666378
Sigma-Aldrich
D-Xylose-13C5
98 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
155.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
pf
152-154 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-DEQZYICDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3